Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-(hidroximetil)benzoico, TRC
Código de producto. 30370657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370657 1 g
30379213 100 mg
30385880 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4337901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89894-53-1
Fórmula molecular C8 H6 Cl2 O3
Peso molecular (g/mol) 221.0374
Sinónimo p-Toluic acid, 3,5-dichloro-α-hydroxy- (7CI), 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dicloro-4-(hidroximetil)benzoico
SMILES OCc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9694