Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-(hidroximetil)benzoico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30308970 10 mg
1 options
Código de producto. 30308970 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC12424000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
CAS 89894-53-1
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dichloro-4-(hydroxymethyl)benzoic acid
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H6 Cl2 O3
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo p-Toluic acid, 3,5-dichloro-α-hydroxy- (7CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-2,11H,3H2,(H,12,13)
Tipo de solución Neat
SMILES OCc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dicloro-4-(hidroximetil)benzoico
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 221.0374
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9694 g/mol