Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30374082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374082 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30374082 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD438698500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Fórmula molecular C7H4O3Cl2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 207.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9537