Learn More
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10548033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548033 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10005222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10548033 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00194EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 2314-36-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 191.007
Número MDL MFCD00017605
Clave InChI LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 16839
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.01
Porcentaje de pureza 97%