Learn More
Ácido 3,5-dicloro-4-formilbenzoico, TRC
Código de producto. 30471700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471700 50 mg 50 miligramos
30470250 500 mg 500 miligramos
30471508 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47498850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153203-80-6
Fórmula molecular C8H4Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 219.02
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dicloro-4-formilbenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(Cl)c(C=O)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-formylbenzoic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4Cl2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.9537