Learn More
3,5-Dicloro-4-fluoro-1-nitrobenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437848 25 g 25 g
15427848 5 g 5 g
15447848 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15437848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61321.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3107-19-5 | C6H2Cl2FNO2 | 209.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3107-19-5
Fórmula molecular C6H2Cl2FNO2
Peso molecular (g/mol) 209.99
Número MDL MFCD00129963
Clave InChI VMAATSFMXSMKPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-fluoronitrobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro, 2,6-dichloro-4-nitrofluorobenzene, zlchem 371, pubchem4387, acmc-209hk6, ksc495g6p, 3,5-dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-fluoro-5-nitro-benzene
PubChem CID 76554
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(F)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.99
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo