Learn More
Cloruro de 3,5-dicloro-4-(2-cloro-4-nitrofenoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10532452 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10783033 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532452 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB03983DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175135-06-5
Fórmula molecular C12H5Cl4NO5S
Peso molecular (g/mol) 417.034
Número MDL MFCD00052029
Clave InChI YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
PubChem CID 2774361
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dicloro-4-(2-cloro-4-nitrofenoxi)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.05
Porcentaje de pureza 97%