Learn More
3,5-Dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)anilina (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)aniline |
| CAS | 104147-32-2 |
| Fórmula molecular | C8 H5 Cl2 F4 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5Cl2F4NO/c9-4-1-3(15)2-5(10)6(4)16-8(13,14)7(11)12/h1-2,7H,15H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)c(OC(F)(F)C(F)F)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 278.031 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.968 |