Learn More
3,5-Dicloro-2-piridona, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388095
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11388095 5 g 5 g
11378095 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11388095
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08309.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 5437-33-2 | C5H3Cl2NO | 163.985 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5437-33-2
Fórmula molecular C5H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 163.985
Número MDL MFCD00015401
Clave InChI ZICOPWJJZSJEDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-2-pyridone, 3,5-dichloropyridin-2-ol, 3,5-dichloro-2-hydroxypyridine, 2 1h-pyridinone, 3,5-dichloro, 2-pyridinol, 3,5-dichloro, 2 1h-pyridone, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloropyridin-2 1h-one, acmc-20aiyo
PubChem CID 79496
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-1H-piridina-2-ona
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2-pyridone
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1524971
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.99
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.