Learn More
3,5-Dicloro-2-metil-benzoquinona, TRC
Código de producto. 17971385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971385 500 mg 500 miligramos
17974705 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD435355500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40100-98-9
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 191.011
Sinónimo 3,5-Dichloro-2-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2-metil-1,4-benzoquinona
SMILES CC1=C(Cl)C(=O)C(=CC1=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2-methyl-benzoquinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c1-3-5(10)2-4(8)7(11)6(3)9/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9588
Porcentaje de pureza >95%