Learn More
Cloruro de 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388635 10 g 10 g
11398635 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12147.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23378-88-3 | C6H3Cl3O3S | 261.50 g/mol
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride is used in the synthesis of (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)-1,2-diphenylethane1 and (1R,2R)-(+)- 1,2-(3,3?,5,5?-tetrachloro-2,2?-dihydroxydibenzenesulfonamido)cyclohexane. It was used as chromogenic system in one-step kinetic method for the determination of 5?-nucleotidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfonilo se utiliza en la síntesis de (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′,5,5′-tetracloro-2,2′-dihidroxidibencenosulfonamido)-1,2-difeniletano1 y (1R,2R)-(+)-1,2-(3,3′5,5′-tetracloro-2,2′-dihidroxidibencenosulfonamido)ciclohexano. Se utilizó como sistema cromogénico en el método cinético de un solo paso para la determinación de la 5′-nucleotidasa.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, humedad y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23378-88-3
Fórmula molecular C6H3Cl3O3S
Peso molecular (g/mol) 261.50
Número MDL MFCD00007432
Clave InChI KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfonilo
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 78°C to 80°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 2940993
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.51
Porcentaje de pureza 97%