Learn More
Cloruro de 3,5-dicloro-2-hidroxibenzenosulfonilo, 90-95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10721821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10721821 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10721821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163830250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23378-88-3
Fórmula molecular C6H3Cl3O3S
Peso molecular (g/mol) 261.50
Número MDL MFCD00007432
Clave InChI KXFQRJNVGBIDHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-20andd, kxfqrjnvgbidha-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-6-chlorosulfonyl phenol, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl chlorosulfone
PubChem CID 90078
SMILES OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 90-95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 84°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H2(OH)SO2Cl
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC cloruro de 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.51
Porcentaje de pureza 90-95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.