Learn More
Sal sódica del ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfónico s, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499602 250 g 250 g
11479602 10 g 10 g
11489602 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499602 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10732.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.10€
    843.65€ / 250 g
    Ahorro 181.45€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54970-72-8 | C6H3Cl2NaO4S | 265.036 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54970-72-8
Fórmula molecular C6H3Cl2NaO4S
Peso molecular (g/mol) 265.036
Número MDL MFCD00009798
Clave InChI NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
PubChem CID 3085077
Nombre IUPAC sodio; 3,5-dicloro-2-hidroxibencenosulfonato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3640643
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.05
Porcentaje de pureza 99%