Learn More
Hidrazona de 3,5-dicloro-2-hidroxibenzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone |
| CAS | 43002-22-8 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 149°C to 151°C |
| Color | Marrón a blanco |
| Análisis elemental | 39.98 to 42.03% C, 13.32 to 14.00% N |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Fórmula molecular | C7H6Cl2N2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.