Learn More
3',5'-dicloro-2'-hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342397 5 g 5 g
11352397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10006.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3321-92-4 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3321-92-4
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD00016417
Clave InChI CJFYGRLJDKWMDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 3',5'-dichloro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-dichloro-2-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2-acetyl-4,6-dichlorophenol, 2'-hydroxy-3',5'-dichloroacetophenone, ethanone, 1-3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dichloro-2-hydroxybenzene, acmc-1cq4k, 4,6-dichloro-2-acetylphenol
PubChem CID 520608
Nombre IUPAC 1-(3,5-dicloro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dichloro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 95°C to 98°C
Punto de ebullición 132°C to 134°C (18 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1638099
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 99%