Learn More
3,5-Dicloro-2-cianopiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335565 25 g 25 g
11315565 1 g 1 g
11325565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19723.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85331-33-5
Fórmula molecular C6H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 172.996
Número MDL MFCD03788758
Clave InChI ATUOLSDAAPMVJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-2-cyanopyridine, 2-cyano-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloropicolinonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3,5-dichloro, pubchem2423, acmc-209q5l, ksc448a0l, tpc-py042, 3,5-dichloro-2-cyano pyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinecarbonitrile
PubChem CID 2769699
Nombre IUPAC 3,5-dicloropiridina-2-carbonitrilo
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)C#N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2-cyanopyridine
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 4390101
Formula Weight (peso de la fórmula) 173
Porcentaje de pureza 95%