Learn More
3,5-Dicloro-2,6-dimetilpiridin-4-amina, Mikromol
Código de producto. 30458278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458278 4 x 25 mg 100 miligramos
17921276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30458278 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0699.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,5-Dicloro-2,6-dimetilpiridin-4-amina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-amine
CAS 50978-40-0
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dichloro-2,6-dimethylpyridin-4-amine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 Cl2 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4-pyridinamine, 4-Amino-3,5-dichloro-2,6-lutidine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8Cl2N2/c1-3-5(8)7(10)6(9)4(2)11-3/h1-2H3,(H2,10,11)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1nc(C)c(Cl)c(N)c1Cl
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,6-dimetilpiridin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 191.06
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0065 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.