Learn More
Ácido 3,5-dicloro-2,6-dimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30373425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373425 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30373425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4319401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
CAS 73219-91-7
Fórmula molecular C9H8Cl2O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3,5-dicloro-2,6-dimetoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 251.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.98