Learn More
Ácido 3,5-dicloro-2,6-dimetoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 73219-91-7 |
| Fórmula molecular | C9H8Cl2O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5-dicloro-2,6-dimetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 251.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.98 |