Learn More
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 12397093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12397093 25 g 25 g
10003630 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12397093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1737-93-5
Fórmula molecular C5Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 201.96
Clave InChI PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,4,6-trifluoropiridina
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Punto de fusión 24.0°C to 26.0°C
Densidad 1.6220g/mL
Punto de ebullición 159.0°C to 160.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.622
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.96
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación