Learn More
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine |
| Punto de fusión | 24.0°C to 26.0°C |
| Densidad | 1.6220g/mL |
| Punto de ebullición | 159.0°C to 160.0°C |
| Temperatura de inflamación | 113°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Gravedad específica | 1.622 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.96 |
| Show More |
RU– Solo para uso en investigación