Learn More
3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489522 100 g 100 g
11469522 5 g 5 g
11479522 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489522 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10205.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1737-93-5 | C5Cl2F3N | 201.957 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1737-93-5
Fórmula molecular C5Cl2F3N
Peso molecular (g/mol) 201.957
Número MDL MFCD00006226
Clave InChI PKSORSNCSXBXOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloropyridine, pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro, 3,5-dichlorotrifluoropyridine, 2,6-dichloro-1,3,5-trifluorobenzene, 3,5-dichloro-2,4-6-trifluoropyridine, 2,4,6-trifluoro-3,5-dichloro pyridine, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoro-pyridine, ablock ab-12-8020, pubchem5003, acmc-1boj6
PubChem CID 61273
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-2,4,6-trifluoropiridina
SMILES C1(=C(C(=NC(=C1Cl)F)F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine
Punto de fusión 24°C to 26°C
Densidad 1.648
Punto de ebullición 159°C to 160°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.478
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 475874
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.96
Porcentaje de pureza ≥97%