Learn More
3',5'-Dicloro-2,2,2-trifluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30382909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382909 25 g
30384294 5 g
30372802 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43640525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130336-16-2
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O
Peso molecular (g/mol) 243.01
Sinónimo 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(3',5'-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-ethanone
SMILES FC(F)(F)C(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3Cl2F3O/c9-5-1-4(2-6(10)3-5)7(14)8(11,12)13/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9513