Learn More
3,5-Dicarboetoxi-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina, TRC
Código de producto. 17934285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934285 1 g 1 g
17994835 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4310301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1149-23-1
Fórmula molecular C13 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 253.29
Sinónimo 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, 1,4-Dihydro-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester-2,6-dimethylpyridine, 2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Acid Diethyl Ester, 2,6-Dimethyl-3,5-di(carboethoxy)-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-dicarbethoxy-1,4-dihydropyridine, 2,6-Dimethyl-3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine, 3,5-Bis(ethoxycarbonyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Dicarbethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,6-dimethylpyridine, 3,5-Diethoxycarbonyl-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine, Diethone, Diethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate, Diethyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydr
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1)C(=O)OCC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dicarboethoxy-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO4/c1-5-17-12(15)10-7-11(13(16)18-6-2)9(4)14-8(10)3/h14H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1314