Learn More
3,5-Dibromotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484794 5 g 5 g
11494794 25 g 25 g
11404804 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484794 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13756.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1611-92-3 | C7H6Br2 | 249.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1611-92-3
Fórmula molecular C7H6Br2
Peso molecular (g/mol) 249.93
Número MDL MFCD00013528
Clave InChI DPKKOVGCHDUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromotoluene, benzene, 1,3-dibromo-5-methyl, toluene, 3,5-dibromo, 3 ,5-dibromotoluene, 1,3-dibromo-5-methyl-benzene, 5-dibromotoluene, 3,5-dibromo toluene, 3,5-dibromo-toluene, pubchem3934, acmc-1bs6w
PubChem CID 15361
Nombre IUPAC 1,3-Dibromo-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromotoluene
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1928685
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.94
Porcentaje de pureza ≥98%