Learn More
3,5-dibromoestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromostyrene |
| CAS | 120359-56-0 |
| Fórmula molecular | C8H6Br2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dibromo-5-vinylbenzene, 1,3-Dibromo-5-ethenylbenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Br2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h2-5H,1H2 |
| SMILES | Brc1cc(Br)cc(C=C)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromo-5-etenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 261.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.8836 |