Learn More
Ácido 3,5-dibromosalicílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491657 25 g 25 g
11401667 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25642.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3147-55-5
Fórmula molecular C7H4Br2O3
Peso molecular (g/mol) 295.914
Número MDL MFCD00002441
Clave InChI BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
PubChem CID 18464
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromo-2-hidroxibenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromosalicylic acid
Punto de fusión 223°C to 228°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2210805
Índice Merck 14,3028
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.92
Porcentaje de pureza 98%