Learn More
Ácido 3,5-dibromosalicílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10142330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142330 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10142330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112920250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromosalicylic acid
CAS 3147-55-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225°C to 228°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4Br2O3
Cantidad 25 g
Beilstein 10,109
Índice Merck 15,3033
Sinónimo 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Clave InChI BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
Nombre IUPAC ácido 3,5-dibromo-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 295.9
PubChem CID 18464
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.9
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación