Learn More
3,5-Dibromosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10562741 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10562741 100 g Frasco de vidrio 100 g
10045853 1 g Frasco de vidrio 1 g
10562551 25 g Frasco de vidrio 25 g
10589243 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10562741 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153401000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279.915 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-59-5
Número MDL MFCD00003318
Clave InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromosalicylaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Marrón-amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Fórmula lineal Br2C6H2(OH)CHO
Cantidad 100 g
Peso molecular (g/mol) 279.915
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.91
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.