Learn More
3,5-Dibromosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484744 50 g 50 g
11474744 10 g 10 g
11494744 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484744 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13729.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279.915 g/mol
3,5-Dibromosalicylaldehyde reacts with alkyl cyanoacetates in the presence of ammonium acetate to yield 4H- chromenes. It can be used in the synthesis of Schiff base and can be used as reactant for synthesis of Schiff base ligands which forms mononuclear complexes with copper(II), nickel(II), zinc(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dibromosalicilaldehído reacciona con los cianoacetatos de alquilo en presencia de acetato de amonio para producir 4H-cromenos. Puede utilizarse en la síntesis de base de Schiff y como reactante para la síntesis de ligandos de base de Schiff que forman complejos mononucleares con cobre(II), níquel(II), cinc(II) y cobalto(II).
Solubilidad
Soluble en metanol 25 mg/ml. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-59-5
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.915
Número MDL MFCD00003318
Clave InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Punto de fusión 81°C to 84°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1424739
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3027
Información de solubilidad Soluble in methanol 25mg/mL. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%