Learn More
3,5-Dibromosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474744 10 g 10 g
11484744 50 g 50 g
11494744 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474744 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13729.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-59-5 | C7H4Br2O2 | 279.915 g/mol
3,5-Dibromosalicylaldehyde reacts with alkyl cyanoacetates in the presence of ammonium acetate to yield 4H- chromenes. It can be used in the synthesis of Schiff base and can be used as reactant for synthesis of Schiff base ligands which forms mononuclear complexes with copper(II), nickel(II), zinc(II) and cobalt(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dibromosalicilaldehído reacciona con los cianoacetatos de alquilo en presencia de acetato de amonio para producir 4H-cromenos. Puede utilizarse en la síntesis de base de Schiff y como reactante para la síntesis de ligandos de base de Schiff que forman complejos mononucleares con cobre(II), níquel(II), cinc(II) y cobalto(II).
Solubilidad
Soluble en metanol 25 mg/ml. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-59-5
Fórmula molecular C7H4Br2O2
Peso molecular (g/mol) 279.915
Número MDL MFCD00003318
Clave InChI JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
PubChem CID 7024
Nombre IUPAC 3,5-dibromo-2-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Punto de fusión 81°C to 84°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1424739
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,3027
Información de solubilidad Soluble in methanol 25mg/mL. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.93
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromosalicylaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde