Learn More
3,5-Dibromoquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441028 250 mg 250 miligramos
15421028 1 g 1 g
15431028 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441028 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54859.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101861-59-0
Fórmula molecular C9H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 286.954
Número MDL MFCD12024477
Clave InChI IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
Nombre IUPAC 3,5-dibromoquinolina
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromoquinoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.95
Porcentaje de pureza 96%