Learn More
3,5-dibromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromopyridine |
| CAS | 625-92-3 |
| Fórmula molecular | C5 H3 Br2 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Pyridine, 3,5-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,5-Dibromopyridine (ACI), NSC 6209 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3Br2N/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cncc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dibromopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 236.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.8632 |