Learn More
3,5-Dibromopiridina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523051 10 g Frasco de vidrio 10 g
10722253 25 g Frasco de vidrio 25 g
10257523 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330130100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-92-3
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.89
Número MDL MFCD00014634
Clave InChI SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
Nombre IUPAC 3,5-dibromopiridina
SMILES BrC1=CC(Br)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromopyridine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110°C to 114°C
Color Blanco a beige
Temperatura de inflamación >115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.91
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales similares a agujas