Learn More
3,5-Dibromopiridina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444223 100 g 100 g
11424223 5 g 5 g
11434223 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10875.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-92-3 | C5H3Br2N | 236.89 g/mol
3-Acetylamino-5-ethoxypyridine was prepared by converting 3, 5-dibromopyridine with sodium ethylate into 3-bromo-5-ethoxypyridine, allowing this substance to interact with ammonia and acetylating the aminoethoxypyridine thus formed with acetic anhydride. Lithiation of 3, 5-dibromopyridine with LDA and subsequent reaction with electrophiles provided 4-alkyl-3, 5-dibromopyridines 2 in high yield. Ligand was prepared by a Pd(0)-catalyzed cross-coupling reaction of 3,5-dibromopyridine and 5-tributylstannyl-3,3?-bipyridine. The synthesis of 3, 5-bis (2-indolyl) pyridine and 3-[(2-indolyl)-5-phenyl] pyridine derivatives as includes Stille or Suzuki type reactions, which were realized on the 3,5-dibromopyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-acetilamino-5-etoxipiridina se preparó convirtiendo 3, 5dibromopiridina con etilato de sodio en 3-bromo-5-etoxipiridina, permitiendo que esta sustancia interactúe con amoníaco y acetilando la aminoetoxipiridina así formada con anhídrido acético. Litiación de 3, 5-dibromopiridina con LDA y la reacción posterior con electrófilos proporcionó 4-alquilo-3, 5-dibromopiridinas 2 en alto rendimiento. El ligando fue preparado por una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por Pd(0) de 3,5-dibromopiridina y 5-tributilestanil-3,3′-bipiridina. La síntesis 3, de derivados de piridina 5-bis (2-indolil) piridina y 3-[(2-indolil)-5-fenil] incluye reacciones de tipo Stille o Suzuki, que se realizaron en la 3,5-dibromopiridina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, metales alcalinos y de humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-92-3
Fórmula molecular C5H3Br2N
Peso molecular (g/mol) 236.89
Número MDL MFCD00014634
Clave InChI SOSPMXMEOFGPIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-pyridine, 3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin, zlchem 300, 3.5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-pyridin, pubchem2133, 3, 5-dibromopyridine, acmc-1auln
PubChem CID 69369
ChEBI CHEBI:51593
Nombre IUPAC 3,5-dibromopiridina
SMILES BrC1=CC(Br)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromopyridine
Punto de fusión 110°C to 113°C
Cantidad 100 g
Beilstein 108477
Información de solubilidad Soluble in Chloroform and Methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.9
Porcentaje de pureza ≥98%