Learn More
3,5-Dibromopiridin-2-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10565134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10565134 25 g 25 g
10555134 10 g 10 g
10426784 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10565134 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB07310EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35486-42-1
Fórmula molecular C5H4Br2N2
Peso molecular (g/mol) 251.909
Número MDL MFCD00038041
Clave InChI WJMJWMSWJSACSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-2-pyridinamine, 3,5-dibromo-pyridin-2-ylamine, 3,5-dibromo-2-pyridinylamine, 2-amino-3,5-dibromo pyridine, 3,5-dibrompyridin-2-amin, pubchem1130, maybridge1_001693
PubChem CID 98851
Nombre IUPAC 3,5-dibromopiridin-2-amina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromopyridin-2-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal Br2(C5H2N)NH2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.91
Porcentaje de pureza 97%