Learn More
3,5-Dibromofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497118 2 g 2 g
15407128 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60642.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-41-5 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
3,5-Dibromophenol is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare aromatic polyesters and drugs for arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dibromofenol se utiliza como intermedio farmacéutico. También se usa para preparar poliésteres aromáticos y medicamentos para la artritis.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-41-5
Fórmula molecular C6H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 251.905
Número MDL MFCD06411376
Clave InChI PZFMWYNHJFZBPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12280
Nombre IUPAC 3,5-dibromofenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromophenol
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 2 g
Número UN UN2811
Sinónimo phenol, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-phenol, 3,5-dibromphenol, 3, 5-dibromophenol, 3-,5-dibromophenol, pubchem23831, acmc-1az7g, 3,5-dibromophenol, ksc493e8n, akos akm01584
Información de solubilidad Sightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.9
Porcentaje de pureza 97%