Learn More
3,5-Dibromoisonicotinaldehído, TRC
Código de producto. 30381158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381158 1 g
30373493 5 g
30378306 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4629781G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70201-42-2
Fórmula molecular C6H3NOBr2
Peso molecular (g/mol) 264.9
Nombre IUPAC 3,5-dibromopiridina-4-carbaldehído
SMILES Brc1cncc(Br)c1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromoisonicotinaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.8581