Learn More
Bromuro de 3,5-dibromobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430673
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11430673
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12726.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56908-88-4 | C7H5Br3 | 328.83 g/mol
3,5-Dibromobenzyl bromide, is an important raw material and intermediateintermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Bromuro de 3,5-dibromobencilo es una importante materia prima e intermediario en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en tolueno
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, agentes oxidantes, bases, alcoholes, aminas y acero.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56908-88-4
Fórmula molecular C7H5Br3
Peso molecular (g/mol) 328.83
Número MDL MFCD00052415
Clave InChI PWTFRUXTAFBWBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromobenzyl bromide, 1,3-dibromo-5-bromomethyl benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-bromomethyl, alpha,3,5-tribromotoluene, acmc-20andg, 3,5-dibromobenzylbromide, 3,5-dibromo benzyl bromide, 1,3-bis bromanyl-5-bromomethyl benzene
PubChem CID 143427
Nombre IUPAC 1,3-dibromo-5-(bromometilo)benceno
SMILES BrCC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzyl bromide
Punto de fusión 93°C to 95°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Beilstein 3237827
Información de solubilidad Soluble in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.84
Porcentaje de pureza 99%