Learn More
Ácido 3,5-dibromobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496706 25 g 25 g
11476706 1 g 1 g
11486706 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11496706 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23863.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 117695-55-3 | C6H5BBr2O2 | 279.722 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117695-55-3
Fórmula molecular C6H5BBr2O2
Peso molecular (g/mol) 279.722
Número MDL MFCD01075725
Clave InChI WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromobenzeneboronic acid, 3,5-dibromophenyl boronic acid, boronic acid, 3,5-dibromophenyl, pubchem14108, acmc-2099ur, amtb596, 3,5-dibromobenzeneboronicacid, ksc493i3d, 3,5-dibromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734689
Nombre IUPAC ácido (3,5-dibromofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Br)Br)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6645285
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.73
Porcentaje de pureza 97%