Learn More
3,5-dibromobenzamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10683445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10683445 25 g 25 g
10032504 1 g 1 g
10452464 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10683445 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW04141EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175205-85-3
Fórmula molecular C7H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 278.931
Clave InChI IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenzamida
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromobenzamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.93
Porcentaje de pureza 97%