Learn More
3,5-dibromobenzamida, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dibromobenzamide |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.93 |
| Porcentaje de pureza | 97% |