Learn More
3,5-Dibromobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471477 25 g 25 g
11451477 1 g 1 g
11461477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24946.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 175205-85-3 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175205-85-3
Fórmula molecular C7H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 278.931
Número MDL MFCD00178771
Clave InChI IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenzamida
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzamide
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.93
Porcentaje de pureza 97%