Learn More
3,5-Dibromobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11451477 1 g 1 g
11461477 5 g 5 g
11471477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11451477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24946.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 175205-85-3 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 175205-85-3
Fórmula molecular C7H5Br2NO
Peso molecular (g/mol) 278.931
Número MDL MFCD00178771
Clave InChI IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenzamida
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzamide
Punto de fusión 180°C to 184°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.93
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.