Learn More
3,5-dibromobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromobenzaldehyde |
| CAS | 56990-02-4 |
| Fórmula molecular | C7H4Br2O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1cc(Br)cc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-dibromobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 263.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.8629 |