Learn More
3,5-Dibromobenzaldehído, +98 %
Código de producto. 10005353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10005353 5 g Frasco de vidrio 5 g
10298373 1 g Frasco de vidrio 1 g
10678804 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10005353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393150050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263,91 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56990-02-4
Fórmula molecular C7H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 263.91
Número MDL MFCD00156887
Clave InChI ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
PubChem CID 622077
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromobenzaldehyde
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 86°C to 90°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H3C(=O)H
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,ethyl acetate,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.91
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación