Learn More
3,5-Dibromobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487176 5 g 5 g
11477176 1 g 1 g
11339529 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25495.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56990-02-4 | C7H4Br2O | 263.916 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56990-02-4
Fórmula molecular C7H4Br2O
Peso molecular (g/mol) 263.916
Número MDL MFCD00156887
Clave InChI ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
PubChem CID 622077
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromobenzaldehyde
Punto de fusión 89°C to 93°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2573432
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.93
Porcentaje de pureza 98%