Learn More
3,5-Dibromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15519533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15519533 5 g 5 g
15529533 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15519533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460560050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-40-4 | C6H5Br2N | 250.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-40-4
Fórmula molecular C6H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 250.92
Clave InChI RVNUUWJGSOHMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromophenylamine, 3,5-dibromanilin, benzenamine, 3,5-dibromo, 1-amino-3,5-dibromobenzene, 3,5-dibromobenzeneamine, 3,5-dibromoamiline, 3,5-di-bromo-aniline, 3,5-dibromo-phenylamine, acmc-1b0ij, ksc493e8l
PubChem CID 221512
Nombre IUPAC 3,5-dibromoanilina
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dibromoaniline
Punto de fusión 53.0°C to 54.5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.92
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dibromoaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.