Learn More
Monoclorhidrato 3,5-dibromo-o-fenilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10677382 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677382 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10348360 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677382 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223735000
 Artículo restringido
En stock
CAS 75568-11-5
Fórmula molecular C6H6Br2N2·HCl
Peso molecular (g/mol) 302.4
Número MDL MFCD00012967
Clave InChI QOZDVKFQMGARCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine hydrochloride, acmc-20andn, 1,2-diamino-3,5-dibromobenzene monohydrochloride, 3,5-bis bromanyl benzene-1,2-diamine hydrochloride, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine hydrochloride, 1,2-benzenediamine,3,5-dibromo-, hydrochloride 1:1, 3,5-dibromo-ortho-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/1, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediaminemonohydrochloride sensitivereagentforthedeterminationofsebygc-ecd
PubChem CID 2724285
Nombre IUPAC 3,5-dibromobenceno-1,2-diamina; clorhidrato
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)N)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 238°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br2C6H2(NH2)2·HCl
Cantidad 500 mg
Beilstein 13, 29
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.4
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación