Learn More
3,5-dibromo-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dibromo-L-tyrosine |
| CAS | 300-38-9 |
| Fórmula molecular | C9 H9 Br2 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | L-Tyrosine, 3,5-dibromo-, Tyrosine, 3,5-dibromo-, L- (8CI), 3,5-Dibromo-L-tyrosine, 3,5-Dibromotyrosine, Biotiren, Bromotiren, NSC 210786, NSC 97935, β-(3,5-Dibromo-4-hydroxyphenyl)alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9Br2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(3,5-dibromo-4-hidroxi-fenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 338.981 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.8949 |